Documenti fondamentali
538434
Sigma-Aldrich
6-Fluoro-2-methylbenzoxazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6FNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.521 (lit.)
P. ebollizione
204-205 °C (lit.)
Densità
1.189 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1nc2ccc(F)cc2o1
InChI
1S/C8H6FNO/c1-5-10-7-3-2-6(9)4-8(7)11-5/h2-4H,1H3
NRNWPKNYPQHWPG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
May darken in storage
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
190.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87.78 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)