Documenti
536202
Sigma-Aldrich
1-Pentyl isocyanide
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4NC
Numero CAS:
Peso molecolare:
97.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4064 (lit.)
Densità
0.772 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCC[N+]#[C-]
InChI
1S/C6H11N/c1-3-4-5-6-7-2/h3-6H2,1H3
QVUBMHTYZLUXSP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
25.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-3.89 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Nicholas C Anderson et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(23), 7199-7205 (2018-05-11)
Using 31P nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy, we monitor the competition between tri- n-butylphosphine (Bu3P) and various amine and phosphine ligands for the surface of chloride terminated CdSe nanocrystals. Distinct 31P NMR signals for free and bound phosphine ligands allow