528099
8-Amino-6-methoxyquinoline hydrobromide
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
238 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Br.COc1cc(N)c2ncccc2c1
InChI
1S/C10H10N2O.BrH/c1-13-8-5-7-3-2-4-12-10(7)9(11)6-8;/h2-6H,11H2,1H3;1H
WGYQQCWLZRGIKB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3