Key Documents
525359
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate
97%
About This Item
Formula condensata:
CF3OC6H4NCS
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.541 (lit.)
P. eboll.
215-218 °C (lit.)
Densità
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C8H4F3NOS/c9-8(10,11)13-7-3-1-6(2-4-7)12-5-14/h1-4H
JKSZUQPHKOPVHF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
225.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107.2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Fazila Rizvi et al.
Scientific reports, 9(1), 6738-6738 (2019-05-03)
A library of thiosemicarbazide derivatives of isoniazid 3-27, was synthesized and evaluated for their anti-inflammatory and urease inhibition activities, by using in vitro bioassays. Among these compounds 9, 10, 12, 21, and 26 were identified as new derivatives. Prolonged use