Documenti
524549
Sigma-Aldrich
JandaJel-Cl
100-200 mesh, extent of labeling: 0.8-1.2 mmol/g Cl loading, 2 % cross-linked
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Nome Commerciale
JandaJel
Crosslinking
2 % cross-linked
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
0.8-1.2 mmol/g Cl loading
Dimensione particelle
100-200 mesh
Note legali
JandaJel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3