Documenti fondamentali
523496
Sigma-Aldrich
4-Iodobenzyl alcohol
97%
About This Item
Formula condensata:
IC6H4CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
72-75 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
iodo
Stringa SMILE
OCc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C7H7IO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4,9H,5H2
CNQRHSZYVFYOIE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Iodobenzyl alcohol is a benzyl alcohol derivative.
Applicazioni
4-Iodobenzyl alcohol may be used in the preparation of:
  • S-(4-Iodobenzyl) thioacetate
  • S-(4-iodobenzyl) thiobenzoate
  • fatty acid 4-iodobenzyl esters (FAIBEs)
  • (4-trimethylsilylethynylphenyl)methanol
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Ferrocenyl Oligo (phenylene-vinylene) Thiols for the Construction of Self-Assembled Monolayers.
Amatore C, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 25, 4035-4042 (2007)
Synthesis of a triblock copolymer containing a diacetylene group and its use for preparation of carbon nanodots.
Kim BJ, et al.
Macromolecular Research, 16(2), 103-107 (2008)
Huong T Pham et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 27(7), 805-815 (2013-03-16)
Both traditional electron ionization and electrospray ionization tandem mass spectrometry have demonstrated limitations in the unambiguous identification of fatty acids. In the former case, high electron energies lead to extensive dissociation of the radical cations from which little specific structural
Daley R.
Organic Chemistry, 513-513 null