Documenti
519146
Sigma-Aldrich
Zinc molybdate
≥99.9% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
ZnMoO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.33
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impurezze
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
Stringa SMILE
[Zn++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mo.4O.Zn/q;;;2*-1;+2
XAEWLETZEZXLHR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3