Documenti
511730
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-(hydroxymethylene)-1-cyclohexene-1-carboxaldehyde
98%
Sinonimo/i:
2-Chloro-1-formyl-3-(hydroxymethylene)-1-cyclohexene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9ClO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.61
Codice UNSPSC:
12171500
Saggio
98%
Punto di fusione
113-116 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC1=C(C([H])=O)CCC/C1=C([H])/O
InChI
1S/C8H9ClO2/c9-8-6(4-10)2-1-3-7(8)5-11/h4-5,10H,1-3H2/b6-4-
JWUQFQYYMGMPKE-XQRVVYSFSA-N