Documenti
50800
Sigma-Aldrich
Cloruro d′oro(III)
crystallized, ≥48% Au basis
Sinonimo/i:
Acido cloroaurico, Acido tetracloroaurico(III), Cloruro aurico, Tetracloroaurato(III) di idrogeno
About This Item
Formula condensata:
HAuCl4 · aq
Numero CAS:
Peso molecolare:
339.79 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Qualità
crystallized
Concentrazione
≥48% Au
Colore
yellow
Densità
3.9 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
O.Cl.Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.H2O/h;4*1H;1H2/q+3;;;;;/p-3
OVJUDSKPNIBLOO-UHFFFAOYSA-K
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges