Documenti
50705
Sigma-Aldrich
Ethyl glyoxalate solution
technical, ~50% in toluene
Sinonimo/i:
Ethyl oxoacetate
About This Item
Formula condensata:
HCOCOOCH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.09
Beilstein:
1209486
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
technical
Concentrazione
~50% in toluene
Densità
1.03 g/mL at 20 °C
Stringa SMILE
CCOC(=O)C=O
Avvertenza
exists partly in the polymerized form; depolymerizes on heating
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
44.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
7 °C