Documenti
497983
Sigma-Aldrich
3,6-Di-O-benzoyl-D-galactal
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H18O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
354.35
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
97%
Attività ottica
[α]22/D −104°, c = 1.1 in chloroform
Punto di fusione
122-124 °C (lit.)
Stringa SMILE
O[C@H]1[C@@H](COC(=O)c2ccccc2)OC=C[C@H]1OC(=O)c3ccccc3