Documenti fondamentali
488321
Sigma-Aldrich
Butane-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH213CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
59.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Il prodotto 488321 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Densità del vapore
2.11 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
51.6 psi ( 37.7 °C)
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Temp. autoaccensione
761 °F
P. ebollizione
−0.5 °C (lit.)
Punto di fusione
−138 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CCC[13CH3]
InChI
1S/C4H10/c1-3-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1+1
IJDNQMDRQITEOD-OUBTZVSYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Standard 100 mL quantitiy is packaged in a 25 mL Sure/Pac cylinder with brass 1/4" male NPT valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 16 psig for 100 mL. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Prodotti consigliati
Brass hose adapter Z146811 or brass body mini gas regulator Z513539 is recommended.
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Note legali
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Portagomma
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Regolatore
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameGas cylinder
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)