Documenti
488275
Sigma-Aldrich
Bromoform-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Tribromomethane-13C
About This Item
Formula condensata:
13CHBr3
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.72
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Indice di rifrazione
n20/D 1.596 (lit.)
P. eboll.
146-150 °C (lit.)
Punto di fusione
5-8 °C (lit.)
Densità
2.905 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
Br[13CH](Br)Br
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H/i1+1
DIKBFYAXUHHXCS-OUBTZVSYSA-N