Documenti fondamentali
483672
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethyl-1,3-butadiene-d10
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
About This Item
Formula condensata:
D2C=C(CD3)C(CD3)=CD2
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (CP)
contiene
hydroquinone as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.436 (lit.)
P. ebollizione
68-69 °C (lit.)
Punto di fusione
−76 °C (lit.)
Densità
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+10
Stringa SMILE
[2H]\C([2H])=C(\C(=C(\[2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H10/c1-5(2)6(3)4/h1,3H2,2,4H3/i1D2,2D3,3D2,4D3
SDJHPPZKZZWAKF-ZRKGKEHVSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Packaged in ampules
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable Liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
30.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-1.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)