479152
4-Bromobenzylamine
96%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
P. eboll.
110-112 °C/30 mmHg (lit.)
Punto di fusione
25 °C (lit.)
Densità
1.473 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H8BrN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H,5,9H2
XRNVSPDQTPVECU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
It may be used to synthesize the following 4-biphenylmethylamine derivatives:
- (4′-fluoro-4-biphenyl)methylamine
- (4′-methoxy-4-biphenyl)methylamine
- (2′-methoxy-4-biphenyl)methylamine
- (3′-cyano-4-biphenyl)methylamine
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges