Documenti fondamentali
475998
Sigma-Aldrich
3,5-Dichlorophenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3NCS
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
P. ebollizione
274 °C (lit.)
Punto di fusione
47-50 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1cc(Cl)cc(c1)N=C=S
InChI
1S/C7H3Cl2NS/c8-5-1-6(9)3-7(2-5)10-4-11/h1-3H
JLEMKZDHFGCHLO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)