Documenti
473537
Sigma-Aldrich
Tetrakis(ethylmethylamido)titanium(IV)
electronic grade, ≥99.99%
Sinonimo/i:
Tetrakis(ethylmethylamino)titanium(IV)
About This Item
Formula condensata:
[(CH3C2H5)N]4Ti
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
electronic grade
Saggio
≥99.99%
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: titanium
P. eboll.
80 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCN(C)[Ti](N(C)CC)(N(C)CC)N(C)CC
InChI
1S/4C3H8N.Ti/c4*1-3-4-2;/h4*3H2,1-2H3;/q4*-1;+4
LNKYFCABELSPAN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Atomic number of base material: 22 Titanium
Applicazioni
Precursor to titanium nitride (TiN) thin films by organometallic chemical vapor deposition (OMCVD).
Altre note
Please inquire for bulk quantity, pricing, and packaging options.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Chemistry of Materials, 9, 76-76 (1997)
Articoli
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.