Documenti fondamentali
473456
Sigma-Aldrich
Tris(acetonitrile)tricarbonylmolybdenum(0)
About This Item
Formula condensata:
Mo(NCCH3)3(CO)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
303.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Punto di fusione
90 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Mo].[C+]#[O-].[C+]#[O-].[C+]#[O-].CC#N.CC#N.CC#N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)