Documenti
472603
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyl-N-[3-(sulfooxy)propyl]-1-nonanaminium hydroxide inner salt
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)8N(CH3)2(CH2)3OSO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
309.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Punto di fusione
230 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCC[N+](C)(C)CCOS([O-])(=O)=O
Applicazioni
Zwitterionic surfactant
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3