Key Documents
471615
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzenesulfonyl isocyanate
97%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4SO2NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.558 (lit.)
P. eboll.
121 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
1.457 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N=C=O
InChI
1S/C7H4ClNO3S/c8-6-1-3-7(4-2-6)13(11,12)9-5-10/h1-4H
JGHDVROWMPBQSR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Chlorobenzenesulfonyl isocyanate is an isocyanate derivative.
Applicazioni
4-Chlorobenzenesulfonyl isocyanate may be used as starting reagent in the synthesis of 2-chloroethyl 4-chlorobenzenesulfonyl carbamate and 1-chloro-2-propyl 4-chlorobenzenesulfonyl carbamate.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Chemistry of sulfonyl isocyanates and sulfonyl isothiocyanates. IX. Routes to substituted oxazolidin-2-ones and oxazolidine-2-thiones.
McFarland JW, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 17(2), 271-272 (1980)
Acetylative cleavage of (arylsulfonyl) ureas to N-acetylarenesulfonamides and isocyanates.
Nagasawa HT, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 50(24), 4993-4996 (1985)