Documenti
471151
Sigma-Aldrich
5,12-Bis(phenylethynyl)naphthacene
technical grade, 85%
Sinonimo/i:
BPEN
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H20
Numero CAS:
Peso molecolare:
428.52
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Grado
technical grade
Saggio
85%
Punto di fusione
248 °C (dec.) (lit.)
λmax
550 nm
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)C#Cc2c3ccccc3c(C#Cc4ccccc4)c5cc6ccccc6cc25
InChI
1S/C34H20/c1-3-11-25(12-4-1)19-21-31-29-17-9-10-18-30(29)32(22-20-26-13-5-2-6-14-26)34-24-28-16-8-7-15-27(28)23-33(31)34/h1-18,23-24H
OUHYGBCAEPBUNA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
An n-channel organic semiconductor.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Newman, C.R., et al.
Chemistry of Materials, 16, 4436-4436 (2004)