Documenti
466913
Sigma-Aldrich
2-(3-Chloropropoxy)tetrahydro-2H-pyran
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H15ClO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.458 (lit.)
P. eboll.
55 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCCCOC1CCCCO1
InChI
1S/C8H15ClO2/c9-5-3-7-11-8-4-1-2-6-10-8/h8H,1-7H2
QFXXARKSLAKVRL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-(3-Chloropropoxy)tetrahydro-2H-pyran may be used in the preparation of 3,6-dihydro-6-(3-((tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-propyl)-2(1H)-pyridinone.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visita l’Archivio dei documenti
2-Benzazepines. 9. Synthesis and chemistry of 3H-2-benzazepine and pyrimido [4, 5-d][2] benzazepine derivatives.
Trybulski EJ, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51(12), 2191-2202 (1986)