Key Documents
460109
Sigma-Aldrich
Bis(2-butoxyethyl) sebacate
technical grade
About This Item
Formula condensata:
[-(CH2)4CO2CH2CH2O(CH2)3CH3]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
402.57
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Grado
technical grade
Impurezze
10% polyalkyl substitution groups
Indice di rifrazione
n20/D 1.447 (lit.)
Densità
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCOCCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCCOCCCC
Applicazioni
Plasticizer