Documenti
459348
Sigma-Aldrich
Fmoc-Tyr(tBu)-OH
97%
Sinonimo/i:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-O-tert-butyl-L-tyrosine, Fmoc-O-tert-butyl-L-tyrosine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H29NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
459.53
Beilstein:
4216652
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D −28°, c = 1 in DMF
Punto di fusione
153-156 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)Oc1ccc(C[C@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C28H29NO5/c1-28(2,3)34-19-14-12-18(13-15-19)16-25(26(30)31)29-27(32)33-17-24-22-10-6-4-8-20(22)21-9-5-7-11-23(21)24/h4-15,24-25H,16-17H2,1-3H3,(H,29,32)(H,30,31)/t25-/m0/s1
JAUKCFULLJFBFN-VWLOTQADSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Fmoc-Leu-OH ≥97.0%
Sigma-Aldrich
47633
Fmoc-Leu-OH
Chiao-Ting Yen et al.
European journal of medicinal chemistry, 44(5), 1933-1940 (2008-12-27)
Twenty-four new dipeptide analogs (1-24) of aurantiamide acetate were designed, synthesized, and assayed for effects on superoxide anion generation and elastase release by human neutrophils in response to fMLP/CB. Among them, seven N-(fluorenyl-9-methoxycarbonyl) (Fmoc)-dipeptides (6, 9, 12, 14, 17, 18