Documenti
458503
Sigma-Aldrich
Bis[2-[2-(1-methylethyl)-3-oxazolidinyl]ethyl] 1,6-hexanediylbiscarbamate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H46N4O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
486.65
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Indice di rifrazione
n20/D 1.485 (lit.)
Viscosità
110 poise(20 °C)(lit.)
P. eboll.
200 °C (lit.)
Solubilità
hydrocarbons, esters and ketones: soluble
Densità
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)C1OCCN1CCOC(=O)NCCCCCCNC(=O)OCCN2CCOC2C(C)C
Descrizione generale
Forms hydroxyl and amino groups upon hydrolysis.
Applicazioni
Moisture scavenger, polymer additive.
Latent cross-linking agent for polyurethane prepolymers.