Documenti
455407
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
97%
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(CF3)COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.463 (lit.)
P. eboll.
169 °C (lit.)
Densità
1.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1ccc(c(c1)C(Cl)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3ClF4O/c9-7(14)5-3-4(10)1-2-6(5)8(11,12)13/h1-3H
VHTVVTDYYXQDHS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter