Documenti
450685
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-4-Benzyl-5,5-dimethyl-2-oxazolidinone
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H15NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D +96°, c = 2 in chloroform
Purezza ottica
ee: 99% (HPLC)
Punto di fusione
60-62 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)OC(=O)N[C@@H]1Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H15NO2/c1-12(2)10(13-11(14)15-12)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,8H2,1-2H3,(H,13,14)/t10-/m1/s1
AEEGFEJKONZGOH-SNVBAGLBSA-N
Applicazioni
Versatile chiral auxiliary for asymmetric synthesis used in diastereoselective Michael additions.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Davies, S.G. Sanganee, H.J.
Tetrahedron Asymmetry, 6, 671-671 (1995)