Documenti
447560
Sigma-Aldrich
Tetrapropylgermanium
97%
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2CH2)4Ge
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.99
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Tensione di vapore
29 mmHg ( 100 °C)
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
P. eboll.
86-87 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC[Ge](CCC)(CCC)CCC