Documenti
445584
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-5-oxo-1,3-dioxolane-4-acetic acid
95%
Sinonimo/i:
(S)-[2,2-Dimethyl-5-oxodioxolan-4-yl]acetic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]23/D +3.7°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
105-112 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)O[C@@H](CC(O)=O)C(=O)O1
InChI
1S/C7H10O5/c1-7(2)11-4(3-5(8)9)6(10)12-7/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-/m0/s1
IDQOCLIWDMZKBZ-BYPYZUCNSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3