Key Documents
444677
Sigma-Aldrich
Poly(vinyl acetate-co-crotonic acid)
beads
About This Item
Formula condensata:
[[CH2CH(OCCH3)]9[CH(CH3)CH(CO2H)]1]n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Forma fisica
beads
Composizione
crotonic acid, 10 mol %
Numero di acido
62‑70 mg KOH/g
Temp. transizione
Tg (DSC) 61 °C (onset)
Solubilità
H2O: soluble (as salt form)
absolute ethanol: soluble
Densità
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C\C=C\C(O)=O.CC(=O)OC=C
Applicazioni
Fixative and film former in hair care products.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3