Documenti
443719
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-fluoropropane
98%
About This Item
Formula condensata:
F(CH2)3Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.431 (lit.)
P. eboll.
99-101 °C (lit.)
Densità
1.538 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FCCCBr
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Ozone 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
75.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
24 °C - closed cup