Documenti fondamentali
422940
Sigma-Aldrich
4,6-Dimethyl-2-nitroaniline
97%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C6H2(NO2)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
64-68 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(C)c(N)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H10N2O2/c1-5-3-6(2)8(9)7(4-5)10(11)12/h3-4H,9H2,1-2H3
VSRYYONYIUUFFY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4,6-Dimethyl-2-nitroaniline (2,4-Dimethyl-6-nitroaniline), an aromatic amine, is an important aromatic organic intermediate. It has been synthesized from 2,4-dimethylaniline and the crystal structure has been investigated. It has been reported to be determined by diazotization and coupling spectrophotometric technique using 8-amino-1-hydroxynaphthalene-3,6-disulphonic acid and N-(1-naphthyl)ethylenediamine as coupling agents.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
G Norwitz et al.
Talanta, 33(4), 311-314 (1986-04-01)
Twenty more aromatic amines are determined by the diazotization and coupling spectrophotometric technique, with 8-amino-1-hydroxynaphthalene-3,6-disulphonic acid (H-acid) and N-(1-naphthy)ethylenediamine (N-na) as coupling agents. The following are determined by both methods: 2,4-diaminotoluene, 2-aminobenzotrifluoride, 4-benzoxyaniline, 2,4-dimethyl-6-nitroaniline, 4,5-dimethyl-2-nitroaniline, 2-amino-9-fluorenone, naphthionic acid (sodium salt)
2, 4-Dimethyl-6-nitroaniline.
Chen HK.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 68(5), 1392-1392 (2012)