Documenti
419850
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(dimethylsilyl)benzene
98%
Sinonimo/i:
o-Phenylenebis(dimethylsilane)
About This Item
Formula condensata:
C6H4[SiH(CH3)2]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.42
Beilstein:
2937027
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.51 (lit.)
P. eboll.
101 °C/13 mmHg (lit.)
Densità
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[SiH](C)c1ccccc1[SiH](C)C
InChI
1S/C10H18Si2/c1-11(2)9-7-5-6-8-10(9)12(3)4/h5-8,11-12H,1-4H3
QAUCEYVYCBYVDK-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Packaged in glass bottles
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Visita l’Archivio dei documenti
Organometallics, 11, 2639-2639 (1992)
Bulletin de la Societe Chimique De France, 129, 667-667 (1993)