Documenti fondamentali
418935
Sigma-Aldrich
2-(2-Amino-4-nitroanilino)ethanol
99%
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H3(NO2)NHCH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Punto di fusione
133-135 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1cc(ccc1NCCO)[N+]([O-])=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)