Documenti fondamentali
415103
Sigma-Aldrich
Calcium nitride
−200 mesh, 95%
Sinonimo/i:
Tricalcium dinitride
About This Item
Formula condensata:
Ca3N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.25
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
95%
Stato
powder
Dimensione particelle
−200 mesh
Densità
2.63 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ca]=N[Ca]N=[Ca]
InChI
1S/3Ca.2N
DVJMVZQXJNJSJR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.