Documenti
411809
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-nitropropyl methacrylate
About This Item
Formula condensata:
H2C=C(CH3)CO2CH2C(CH3)2NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Indice di rifrazione
n20/D 1.45 (lit.)
P. eboll.
102 °C/4 mmHg (lit.)
Densità
1.087 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)OCC(C)(C)[N+]([O-])=O