Documenti
411078
Sigma-Aldrich
1,1,2,2,3-Pentafluoropropane
99%
Sinonimo/i:
HFC-245ca
About This Item
Formula condensata:
FCH2CF2CHF2
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142100
ID PubChem:
Tensione di vapore
40.81 psi ( 55 °C)
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.567 (lit.)
P. eboll.
25-26 °C (lit.)
Punto di fusione
−82 °C (lit.)
Densità
1.398 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FCC(F)(F)C(F)F
InChI
1S/C3H3F5/c4-1-3(7,8)2(5)6/h2H,1H2
AWTOFSDLNREIFS-UHFFFAOYSA-N
Portagomma
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Regolatore
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
10 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves