Key Documents
406988
Sigma-Aldrich
3,6-Dioxaoctanedioic acid
About This Item
Formula condensata:
(-CH2OCH2CO2H)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
Stringa SMILE
OC(=O)COCCOCC(O)=O
Confezionamento
Packaged in glass bottles