Key Documents
406252
Sigma-Aldrich
Boc-β-iodo-Ala-OBzl
97%
Sinonimo/i:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-iodo-L-alanine benzyl ester, Boc-3-iodo-L-alanine benzyl ester
About This Item
Formula condensata:
ICH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH2C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
405.23
Beilstein:
4506658
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D −18.0°, c = 1 in ethanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
78-80 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CI)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C15H20INO4/c1-15(2,3)21-14(19)17-12(9-16)13(18)20-10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,17,19)/t12-/m0/s1
DDXFSYLOWHQCEK-LBPRGKRZSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)