Documenti
402508
Sigma-Aldrich
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, compound with hydrogen tribromide (1:1)
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H17Br3N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
392.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
117-120 °C (lit.)
Stringa SMILE
Br.BrBr.C1CCN2CCCN=C2CC1
InChI
1S/C9H16N2.Br2.BrH/c1-2-5-9-10-6-4-8-11(9)7-3-1;1-2;/h1-8H2;;1H
QRUHFOGNKQZFMD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges