Documenti
402354
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-chloro-3-formylchromone
97%
Sinonimo/i:
2-Amino-6-chloro-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carboxaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H6ClNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)C1=C(N)Oc2ccc(Cl)cc2C1=O
InChI
1S/C10H6ClNO3/c11-5-1-2-8-6(3-5)9(14)7(4-13)10(12)15-8/h1-4H,12H2
GCFVPLUXLQEQJX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Sheng Wang et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 76(3-4), 293-296 (2010-04-30)
A highly selective chemosensor based on fluoran dye for Fe(2+), 2'-anilino-3'-methyl-6'-dibuthylamino-N-((2'-(2''-ethylimino) methyl) naphthalen-2-ol) iso-indolin-1-one-fluoran (5), was designed and synthesized. The chemical structures of all the intermediates and the fluoran dye 5 are characterized by (1)H NMR, (13)C NMR, Ms and