Documenti fondamentali
400734
Sigma-Aldrich
Mercury(II) sulfide red
synthesis grade
Sinonimo/i:
Mercuric sulfide red
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
HgS
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.66
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Grado
synthesis grade
Colore
black
Punto di fusione
583.5 °C (lit.)
Densità
7.6 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
S=[Hg]
InChI
1S/Hg.S
QXKXDIKCIPXUPL-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Masaki Ohata et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 31(8), 855-858 (2015-08-11)
The effect of long-time X-ray irradiation on Cr and Hg in a polypropylene disk certified reference material (PP disk CRM, NMIJ CRM 8136-a) during measurements by X-ray fluorescence (XRF) spectrometry was examined in the present study. The XRF intensities of