Documenti fondamentali
398357
Sigma-Aldrich
Hydrogen hexabromoplatinate(IV) hydrate
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Bromoplatinic acid, Platinic bromide
About This Item
Formula condensata:
H2PtBr6·xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
676.52 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
powder and chunks
Composizione
Pt, 24-26%
Stringa SMILE
O.Br.Br.Br[Pt](Br)(Br)Br
InChI
1S/6BrH.H2O.Pt/h6*1H;1H2;/q;;;;;;;+4/p-4
YTNOPOJYUCYUMR-UHFFFAOYSA-J
Pittogrammi
Health hazardCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)