39740
2,2-Dimethylbutane
≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
Neohexane
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.97 (vs air)
Tensione di vapore
5.35 psi ( 20 °C)
Saggio
≥99.0% (GC)
Temp. autoaccensione
797 °F
Limite di esplosione
~7.7 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.369 (lit.)
P. eboll.
50 °C (lit.)
Punto di fusione
−100 °C (lit.)
Densità
0.649 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCC(C)(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-5-6(2,3)4/h5H2,1-4H3
HNRMPXKDFBEGFZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-20.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-29 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?