39566
5,5-Dimethylbarbituric acid
≥98.0%
Sinonimo/i:
5,5-Dimethyl-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
powder
Controllo stupefacenti
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Residuo alla calcinazione
≤0.1%
Punto di fusione
277-280 °C
Stringa SMILE
CC1(C)C(=O)NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C6H8N2O3/c1-6(2)3(9)7-5(11)8-4(6)10/h1-2H3,(H2,7,8,9,10,11)
LAOZSCRCYVBSJA-UHFFFAOYSA-N
WGK 3