Key Documents
394416
Sigma-Aldrich
Allyl (triphenylphosphoranylidene)acetate
97%
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)3P=CHCO2CH2CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
360.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
97%
Punto di fusione
71-73 °C (lit.)
Stringa SMILE
C=CCOC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3