Documenti fondamentali
392804
Sigma-Aldrich
2,4-Diethoxy-m-tolualdehyde
96%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H2(OC2H5)2CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.535 (lit.)
Punto di fusione
31-34 °C (lit.)
Densità
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOc1ccc(C=O)c(OCC)c1C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)