Documenti
390119
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-quinolinecarboxaldehyde
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H6ClNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
148-150 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1nc2ccccc2cc1C=O
InChI
1S/C10H6ClNO/c11-10-8(6-13)5-7-3-1-2-4-9(7)12-10/h1-6H
SDKQWXCBSNMYBN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
M V S Prasad et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 148, 163-174 (2015-04-17)
In the present study, the FT-IR and FT-Raman spectra of 2-chloro-3-quinolinecarboxaldehyde (2Cl3QC) have been recorded in the region 4000-400 and 3500-50 cm(-1), respectively. The fundamental modes of vibrational frequencies of 2Cl3QC are assigned. Theoretical information on the optimized geometry, harmonic