Key Documents
377899
Sigma-Aldrich
N2,9-Diacetylguanine
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9N5O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
285 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)NC1=Nc2c(ncn2C(C)=O)C(=O)N1
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Tomoko Fujino et al.
Chemistry, an Asian journal, 10(12), 2683-2688 (2015-08-08)
Chimeric RNA oligonucleotides with an artificial triazole linker were synthesized using solution-phase click chemistry and solid-phase automated synthesis. Scalable synthesis methods for jointing units for the chimeric structure have been developed, and after click-coupling of the jointing units with triazole