Documenti
375853
Sigma-Aldrich
Allyltriphenylsilane
98%
About This Item
Formula condensata:
H2C=CHCH2Si(C6H5)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.47
Beilstein:
2941926
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
87-90 °C (lit.)
Stringa SMILE
C=CC[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H20Si/c1-2-18-22(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21/h2-17H,1,18H2
DXJZZRSMGLGFPW-UHFFFAOYSA-N
WGK 3